Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-751 Medium Duty nötningsbeständiga handskar, INTERCEPT™ Teknologi
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- FÅNGA UPP Technology™ för hög skärskyddsnivå
- Hög hållbarhet PU-beläggning, ökade nivåer av nötningsbeständighet
- Smutsmaskerande design möjliggör utökad produktanvändning
- I enlighet med standarderna EN420 (Allmänna krav) och EN388 (Mekaniska faror)
- Finns även i leverantörspaket
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Svart |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A4 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE, Glasfiber, Nylon, Spandex, Polyuretan |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Visa mer |