Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-754 - Ultralätta skärtåliga handskar
Produktkod. 18030040
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
18030040 6
18060040 7
18040040 8
18050040 9
18000040 10
18020040 11
18070040 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 18030040 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11754060
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultralätt ANSI A4/SV ISO D-klassade skärtåliga handskar med pekskärmskompatibilitet.
  • Ökat försvar: Utvecklad med INTERCEPT™ Skärmotståndsteknik, och tillfredsställande ANSI A4 och EN ISO D skärmotståndsstandarder, HyFlex 11-754 industrihandskar skyddar mot rivsår och förhindrar vanliga arbetsplatsskador
  • Förbättrad taktil känslighet: Dessa PU-belagda handskar är doppade i handflatan med nylonfoder och drar nytta av avancerad taktil känslighet och pekskärmskompatibilitet
  • Förhöjd komfort: Ultralätt och anpassad till naturliga handkonturer, HyFlex 11-754 PPE-handskar framkallar minimal handtrötthet
  • Förbättrad fingerfärdighet: Dessa polyuretanhandskars ultralätta design ökar också flexibiliteten och den dagliga användarvänligheten
  • Certifierad hudvänlighet: HyFlex11-754 industriarbetshandskar är Dermatest -godkänd för hudvänlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Dermatologiskt testad∣Ecovadis-etikett∣EN 388:2016 +A1:2018∣SV ISO 21420:2020
Belagt område Palm
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A4
Hand Ambidexter
Latexfri Nej
Material Nylon, Spandex, Polyuretan
Produkttyp Skär- och nötningsbeständig handske
Storlek 6
EN388 Standard 3X41D
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon, Spandex , Rostfritt stål
Foder Fodrad
Tummen stil Vinge
Garnmätare 18
Längd (metrisk) 225 till 285 cm