Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-754 - Ultralätta skärtåliga handskar
Description
- Ökat försvar: Utvecklad med INTERCEPT™ Skärmotståndsteknik, och tillfredsställande ANSI A4 och EN ISO D skärmotståndsstandarder, HyFlex™ 11-754 industrihandskar skyddar mot rivsår och förhindrar vanliga arbetsplatsskador
- Förbättrad taktil känslighet: Dessa PU-belagda handskar är doppade i handflatan med nylonfoder och drar nytta av avancerad taktil känslighet och pekskärmskompatibilitet
- Förhöjd komfort: Ultralätt och anpassad till naturliga handkonturer, HyFlex™ 11-754 PPE-handskar framkallar minimal handtrötthet
- Förbättrad fingerfärdighet: Dessa polyuretanhandskars ultralätta design ökar också flexibiliteten och den dagliga användarvänligheten
- Certifierad hudvänlighet: HyFlex™11-754 industriarbetshandskar är Dermatest™ -godkänd för hudvänlighet
Specifications
Specifications
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Dermatologiskt testad∣Ecovadis-etikett∣EN 388:2016 +A1:2018∣SV ISO 21420:2020 |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A4 |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Nej |
| Material | Nylon, Spandex, Polyuretan |
| Produkttyp | Skär- och nötningsbeständig handske |
| Show More |