Beskrivning
- ANSI A5/EN ISO E-skärskydd: 4 gånger större skärmotstånd
- Ultralätt formulering: Komfort och fingerfärdighet garanterad hela dagen
- Pekskärmskompatibel design: Förbättrad produktivitet och säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI ABR 4, ANSI Cut A5, Dermatologically Tested, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020 |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Knit |
| Manschettmaterial | HPPE, Tungsten, Spandex, Polyester |
| Beskrivning | Heightened defenses: Designed with INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, and achieving ANSI A5/EN ISO E standards for cut resistance, HyFlex™ 11-755 industrial gloves guard against lacerations and prevent common workplace injuries. |
| Beläggningsmaterial | Polyurethane |
| Färg | Gray |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A5 |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Visa mer |