Läs mer
Ansell HYFLEX™ 11-755 Skärtåliga handskar
Produktkod. 30259530 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30259530 9
18824417 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30259530 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11755090
Beräknad leverans: 10-12-2026
HYFLEX™ 11-755 Ultralätt ANSI A5/SV ISO E-nivå skärtåliga handskar med pekskärmskompatibilitet.
  • ANSI A5/SV ISO E skärskydd: 4x större skärmotstånd
  • Ultralätt formulering: Komfort och fingerfärdighet hela dagen säkerställd
  • Pekskärmskompatibel design: Förbättrad produktivitet och säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI ABR 4, ANSI Skär A5, Dermatologiskt testad, Ecovadis-märkning, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020
Belagt område Palm
Konstruktion Sticka
Manschettmaterial HPPE, Tungsten, Spandex , polyester
Beskrivning Ökat försvar: Designad med INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, och uppnå ANSI A5/SV ISO E-standarder för skärmotstånd, HyFlex™ 11-755 industrihandskar skyddar mot rivsår och förhindrar vanliga arbetsplatsskador.
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A5
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material HPPE
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 9
EN388 Standard EN388:3X41E
För användning med (applikation) Montering och kontroll av komponenter, Plockning, fästkomponenter, Slutmontering, Applicering av finish på material, produkter
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Grå
Handske manschettstil Sticka
Liner material HPPE, Tungsten, Spandex , polyester
Foder Stickat foder
Modell 11-755
Förpackningstyp 12 par/påse, 12 påsar/kartong
Garnmätare 18
Längd (engelska) 88,5 till 112,2 tum.
Längd (metrisk) 225 till 285 cm