Läs mer
Ansell Edmont™ Hyflex™ 11-800-serien lätta skumnitrilhandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11716404 Handla allt Ansell Produkter
:
Storlek: 8
Produktkod. 11716404
Brand: Ansell Edmont™ 11800080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger andningsförmåga som utökar arbetskomforten. Ansell Edmont™ Hyflex™ 11-800-serien lätta skumnitrilhandskar främjar bättre grepp så att arbetaren kan utföra taktila uppgifter med lätthet.
  • Industriella multifunktionshandskar
  • Skräddarsydd passform vid basen av pinkyfingret matchar bättre naturliga handkonturer
  • Dra nytta av patenterad tvättprocess som effektivt extraherar föroreningar för att ge en renare, bekvämare handske
  • Oberoende certifierad som hudvänlig av Oeko-Tex ™test- och certifieringssystem
  • Ingen överföring av silikonföroreningar till metalldelar före målning
  • Ansell ZONZ™ Comfort Fit-teknik för förbättrad passform och förbättrad känsla
  • Mer hållbarhet jämfört med originaldesignen
  • Förbättrad beläggning ger förbättrat grepp i torra och lätt oljiga miljöer tillsammans med en utökad hållbarhet jämfört med dess tidigare formulering
Applikationer :
  • Justering av system och skruvning
  • Fästkomponenter, delar
  • Hantering av inkommande varor
  • Lastning och lossning av lastbilar och fordon
  • Lastar lastbilar och fordon
  • Låssmed
  • Plocka, fästa komponenter
  • Produktfrakt, transport och leverans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2003
Beskrivning Mätare: 15
Beläggningsmaterial Foam Nitrile
Färg Grå
Hand Specific
Latexfri Ja
Material Skumnitril
Produkttyp Industriella arbetshandskar
Storlek 8
Temperatur (engelska) Max. 104 °F (tvätt)
Temperatur (metrisk) Max 40 °C (tvätt)
Handske manschettstil Sticka
Inkluderar ZONZ™ Comfort Fit-teknik
Liner material Nylon
Serie 11-800
Längd (engelska) 7,8 till 10,4 tum.
Längd (metrisk) 199 till 265 mm