Beskrivning
- Mörkfärgad liner är väl lämpad för lätt smutsiga eller oljiga miljöer
- Skumnitrilbeläggning är upp till 30 % mer andningsbar för ökad användarkomfort
- Proprietär tvättprocess extraherar effektivt föroreningar för att ge en renare, bekvämare handske
- Oberoende certifierad som hudvänlig av Oeko-Tex™ testning& certifieringssystem
- Ingen överföring av silikonföroreningar till metalldelar före målning
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Belagt område | Palm |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Doppbelagda handskar |
| Visa mer |