Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-801 Skumnitrilbelagd Nylon Handskar
Produktkod. 12650762 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12650762 9 12 par
12630762 6 12 par
12640762 7 12 par
12035550 8 12 par
12045550 10 12 par
12620762 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12650762 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11801090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skumnitrilbelagda handskar erbjuder en förbättrad design som är upp till 30 % mer andningsbar för att förbättra användarkomforten. Den mörkfärgade linern är lämplig för lätt smutsiga eller oljiga miljöer.
  • Mörkfärgad liner är väl lämpad för lätt smutsiga eller oljiga miljöer
  • Skumnitrilbeläggning är upp till 30 % mer andningsbar för ökad användarkomfort
  • Proprietär tvättprocess extraherar effektivt föroreningar för att ge en renare, bekvämare handske
  • Oberoende certifierad som hudvänlig av Oeko-Tex™ testning& certifieringssystem
  • Ingen överföring av silikonföroreningar till metalldelar före målning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Belagt område Palm
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish No Texture
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Nylon
Produkttyp Doppbelagda handskar
Storlek 9
För användning med (applikation) Fordon, maskiner/utrustning, metalltillverkning och kemikaliehantering
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-801
Garnmätare 15