Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-812 Skumnitrilbelagda rivbara handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Ultratunna monteringshandskar designade för att enkelt slitas isär på flera områden med hög risk
- Skumnitrilbeläggning ger extrem taktilitet när en hög grad av precision krävs
- ZONZ Comfort Fit Technology håller händerna svala och bekväma
- Handskar skyddar inte direkt arbetare från skador orsakade av kontakt med en vass eller höghastighetsroterande maskin
- Kassera handskar som har trasslat in sig i en roterande maskin, oavsett om den har slitits sönder eller inte
- Rekommenderas för roterande verktyg med ett vridmoment på minst 10 Nm och hastigheter över 200 RPM
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Klorerad | Nej |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Vitt |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Hand | Specifik |
| Material | Nylon, Spandex |
| Produkttyp | Sömlösa stickade handskar |
| Visa mer |