Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-818
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Lätt 18-gauge liner: För PPE-handskar med ''andra hud'' taktilitet
- Tunn nitrilskumbeläggning: Extra grepp och 200 % större hållbarhet
- ZONZ™ Comfort Fit: Optimerad stickning för minskad spänning och belastning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 |
| Beläggningsmaterial | Foam Nitrile |
| Färg | Blått |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Ja |
| Material | Skumnitril |
| Produkttyp | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Storlek | 10 |
| Handske manschettstil | Sticka |
| Visa mer |