Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-818 Ultralätta multifunktionshandskar med Fortix™ Nitrilbeläggning
Handla allt Ansell Produkter
:
9
Beskrivning
- Ultratunn Fortix™ Nitril patentsökt skumbeläggning förbättrar torrt grepp
- Hög nötningsbeständighet är idealisk för olika allmänna hanterings- och monteringsuppgifter
- ZONZ™ Comfort Fit Technology Optimerad stickning vid basen av pinkyfingret, över fingertopparna och genom handflatan matchar naturliga handkonturer
- Patentsökt skumnitrilbeläggning är 20 % mer andningsbar än tidigare formuleringar - för kallare, torrare händer
- Proprietär tvättprocess extraherar effektivt föroreningar för att ge en renare, bekvämare handske
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Visa mer |