Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD-handskar med FORTIX™ Nitrilskumbeläggning
Click to view available options
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Description
- ESD-funktionalitet certifierad enligt EN 16350:2014
- Kan användas i explosionsriskzoner som en del av en jordningskedja
- Sömlös, 18 gauge nylon- och spandexfoder hjälper till att upprätthålla en känsla med bara händer för uppgifter som kräver skicklighet och precision
- FORTIX™ Nitrilskumbeläggning förbättrar greppet och ger långvarigt skydd
- ZONZ™ Comfort Fit Technology säkerställer att handskarna andas mycket
- Proprietär tvättprocess hjälper till att leverera renare, bekvämare handskar
- Pekskärmsfunktionalitet tillåter användare att arbeta med flera pekskärmsenheter utan att ta av handskar
- Dermatologiskt godkänd av Dermatest™
- Certifierad av OEKO-TEX™
Specifications
Specifications
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Belagt område | Palm |
| Accelerator gratis | Yes |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Exteriör finish | Rough |
| Hand | Specifik |
| Användning av laboratorium/renrum | No |
| Show More |