Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD-handskar med FORTIX™ Nitrilskumbeläggning
Beskrivning
- ESD-funktionalitet certifierad enligt EN 16350:2014
- Kan användas i explosionsriskzoner som en del av en jordningskedja
- Sömlös, 18 gauge nylon- och spandexfoder hjälper till att upprätthålla en känsla med bara händer för uppgifter som kräver skicklighet och precision
- FORTIX™ Nitrilskumbeläggning förbättrar greppet och ger långvarigt skydd
- ZONZ™ Comfort Fit Technology säkerställer att handskarna andas mycket
- Proprietär tvättprocess hjälper till att leverera renare, bekvämare handskar
- Pekskärmsfunktionalitet tillåter användare att arbeta med flera pekskärmsenheter utan att ta av handskar
- Dermatologiskt godkänd av Dermatest™
- Certifierad av OEKO-TEX™
Spezifikation
Spezifikation
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Belagt område | Palm |
| Accelerator gratis | Ja |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Exteriör finish | Rough |
| Hand | Specifik |
| Användning av laboratorium/renrum | No |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?