Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD-handskar med FORTIX™ Nitrilskumbeläggning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17280157
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Produktkod. 17280157
Brand: Ansell 11819070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddshandskar med ESD-funktionalitet certifierade enligt EN 16350:2014, skyddar produkter mot elektrostatisk urladdning. Ultratunn FORTIX™ beläggning förbättrar greppet, samtidigt som den bibehåller bara handkänslighet för uppgifter som kräver skicklighet och precision.
  • ESD-funktionalitet certifierad enligt EN 16350:2014
  • Kan användas i explosionsriskzoner som en del av en jordningskedja
  • Sömlös, 18 gauge nylon- och spandexfoder hjälper till att upprätthålla en känsla med bara händer för uppgifter som kräver skicklighet och precision
  • FORTIX™ Nitrilskumbeläggning förbättrar greppet och ger långvarigt skydd
  • ZONZ™ Comfort Fit Technology säkerställer att handskarna andas mycket
  • Proprietär tvättprocess hjälper till att leverera renare, bekvämare handskar
  • Pekskärmsfunktionalitet tillåter användare att arbeta med flera pekskärmsenheter utan att ta av handskar
  • Dermatologiskt godkänd av Dermatest™
  • Certifierad av OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Belagt område Palm
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Rough
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum No
Latexfri Ja
Material Nylon, Spandex
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp ESD handskar
Storlek 7
Sterilitet Icke-steril
EN388 Standard 3121A
För användning med (applikation) Flyg, fordon, logistik och maskiner/utrustning
Handske manschettstil Sticka
Typ av palm Överdragen
Serie HyFlex™ 11-819
Garnmätare 18