Läs mer
Ansell™ HyFlex 11-840 Handskar
Storlek:
5
12
Beskrivning
- Dessa industriella handskar erbjuder Fortix™ Abrasion Resistance Technology för ökad hållbarhet
- Idealiska nitrilbelagda arbetshandskar med upp till 2x greppet för säkrare hantering
- Förbättrad andningsförmåga för ännu bättre komfort
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Klorerad | Nej |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Svart, Grå |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Exteriör finish | Grov |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nylon och Spandex |
| Visa mer |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto