Läs mer
Ansell™ HyFlex 11-840 Handskar
Produktkod. p-7213696
Change view
Storlek:
5
12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17059193 5
17069193 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17059193 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 11840050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mekaniska skyddshandskar med nitrilskumbeläggning på 15 gauge nylon-spandex liner, handflatan belagd.
  • Dessa industriella handskar erbjuder Fortix™ Abrasion Resistance Technology för ökad hållbarhet
  • Idealiska nitrilbelagda arbetshandskar med upp till 2x greppet för säkrare hantering
  • Förbättrad andningsförmåga för ännu bättre komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Klorerad Nej
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Svart, Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Grov
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nylon och Spandex
Produkttyp Foam Nitrile Gloves
Storlek 5
Stil 11-840
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Ansell Grip Technology
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Tummen stil Vinge
Längd (metrisk) 200 till 275 mm