Läs mer
Ansell™ Hyflex™ 11- 840-serien lätta skumnitrilhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Multifunktionella lätta handskar
- Tuff 1,1 mm FORTIX™ nitrilskumbeläggning erbjuder EN Abrasion Level 4-skydd, med upp till två gånger så nötningsprestanda som andra lätta, stickade handskar
- FORTIX™ beläggningen andas 20 % bättre än tidigare formuleringar, för svalare, torrare händer och mindre svett
- Passar handens naturliga konturer, den täta, second-skin linern är skräddarsydd för att skapa en mer bekväm bärupplevelse: vid basen av lillfingret (extra komfort), över fingertopparna (överlägsen taktilitet) och genom handflatan (större fingerfärdighet)
- Har balans mellan robust slitstyrka, ökad komfort och hög fingerfärdighet
- Idealisk lösning för arbetare som flyttar mellan arbetsuppgifter
- Silikonfritt material innebär ingen överföring av silikonföroreningar till metalldelar före målning
Applikationer :
- Montering av små och medelstora delar
- Mata linjerna
- Allmän hantering
- Råvarumottagning
- Skruva och skruva loss
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:1999 |
| Beskrivning | Konstruktion: Stickad |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Svart, Grå |
| Hand | Specific |
| Material | Skumnitril |
| Produkttyp | Lätta multifunktionshandskar |
| Storlek | 11 |
| Handske manschettstil | Sticka |
| Liner material | Spandex Nylon |
| Visa mer |