Beskrivning
- Industriella multifunktionshandskar
- Tuff 1,1 mm FORTIX™ nitrilskumbeläggning (patentsökt) erbjuder EN Abrasion Level 4-skydd, med upp till två gånger så hög nötningsprestanda som andra lätta, stickade handskar
- FORTIX™ beläggning är 20 % mer andningsbar än tidigare formuleringar, för svalare, torrare händer och mindre svett
- Passar handens naturliga konturer, den täta, second-skin linern är skräddarsydd för att skapa en mer bekväm bärupplevelse: vid basen av lillfingret (extra komfort), över fingertopparna (överlägsen taktilitet) och genom handflatan (större fingerfärdighet)
- Med sin balans mellan robust nötningsprestanda, förbättrad komfort och hög fingerfärdighet
- Idealisk lösning för arbetare som flyttar mellan arbetsuppgifter
- Silikonfritt material innebär ingen överföring av silikonföroreningar till metalldelar före målning
Applikationer :
- Justering av delar, system
- Justering av system och skruvning
- Montering och montering av komponenter
- Montering och demontering av utrustning
- Montering och kontroll av komponenter
- Chassimontering, karosstrimning
- Plocka, fästa komponenter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2001 |
| Konstruktion | Stickning |
| Beskrivning | Mätare: 15 |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Svart, Grå |
| Hand | Specifikt |
| Latexfri | Nej |
| Material | Skumnitril |
| Produkttyp | Industrihandskar |
| Storlek | 6 |
| Visa mer |