Läs mer
Ansell™ Hyflex™ 11-840-serien lätta skumnitrilhandskar
Produktkod. 15369079 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
Förpackningsstorlek:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15369079 9 -
15339079 6 12 par
15349079 7 12 par
15359079 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15369079 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 11840090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1081.40 SEK
    690.04 SEK / 12 par
    Save 391.36 SEK
    36% Av
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger hållbarhet och överlägsen passform. Ansell Hyflex™ 11-840-serien lätta skumnitrilhandskar används för precisionshantering i abrasiva applikationer.
  • Industriella multifunktionshandskar
  • Tuff 1,1 mm FORTIX™ nitrilskumbeläggning (patentsökt) erbjuder EN Abrasion Level 4-skydd, med upp till två gånger så hög nötningsprestanda som andra lätta, stickade handskar
  • FORTIX™ beläggning är 20 % mer andningsbar än tidigare formuleringar, för svalare, torrare händer och mindre svett
  • Passar handens naturliga konturer, den täta, second-skin linern är skräddarsydd för att skapa en mer bekväm bärupplevelse: vid basen av lillfingret (extra komfort), över fingertopparna (överlägsen taktilitet) och genom handflatan (större fingerfärdighet)
  • Med sin balans mellan robust nötningsprestanda, förbättrad komfort och hög fingerfärdighet
  • Idealisk lösning för arbetare som flyttar mellan arbetsuppgifter
  • Silikonfritt material innebär ingen överföring av silikonföroreningar till metalldelar före målning
Applikationer :
  • Justering av delar, system
  • Justering av system och skruvning
  • Montering och montering av komponenter
  • Montering och demontering av utrustning
  • Montering och kontroll av komponenter
  • Chassimontering, karosstrimning
  • Plocka, fästa komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2001
Konstruktion Stickning
Beskrivning Mätare: 15
Användningsområden Industriell
Färg Svart, Grå
Hand Specifikt
Latexfri Nej
Material Skumnitril
Produkttyp Industrihandskar
Storlek 9
Temperatur (engelska) Max. 104 °F (tvätt)
Temperatur (metrisk) Max 40 °C (tvätt)
Handske manschettstil Sticka
Inkluderar FORTIX™ Teknik för nötningsbeständighet
Liner material Nylon - Spandex
Förpackningstyp 12 par i en påse, 12 påsar i en kartong
Serie 11-840
Längd (metrisk) 200 till 270 mm