Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-842 Multifunktionshandskar
Produktkod. 17820014 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17820014 9
17870004 5
17880004 6
17890004 7
17860004 8
17810014 10
17800014 11
17830014 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17820014 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11842090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1122.40 SEK
    710.65 SEK / 12 par
    Save 411.75 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara multifunktionshandskfoder designade med 90 % återvunnet nylongarn och plastfri innerförpackning som innehåller 53 % färre material.
  • Hållbar design: HyFlex™ 11-842 hållbara multifunktionshandskfoder är designade med 90 % återvunnet nylongarn* minska vårt koldioxidavtryck med 75g CO2eq/par† och plastfri innerförpackning som innehåller 53 % färre material‡
  • Ökad hållbarhet: FORTIX™ Tekniken ger upp till 20 % högre nötningsbeständighet§
  • Förbättrad komfort: ZONZ™ Comfort Fit Technology hjälper till att förbättra andningsförmågan och fingerfärdigheten
  • Pekskärmskompatibilitet: Dessa industrihandskar fungerar med flera pekskärmsenheter– du behöver inte ta bort dem när du växlar mellan uppgifter för ökad säkerhet på arbetsplatsen
  • Certifierad hudvänlighet: Dessa HyFlex™ handskar är dermatologiskt testade och fria från skadliga ämnen
*minsta återvunna innehåll på mer än 30 % i slutprodukten (baserat på storlek 9)
†kontra standard flerfunktionshandskar i nylon
‡71 % mindre utsläpp av växthusgaser– ’Ansells LCA, beräknad som viktminskning, peer-reviewed
§jämfört med tidigare teknikversion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
ASTM F739 Ja
Material på baksidan Nylon, Spandex
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 , Kontakt med livsmedel, CE-nummer, Dermatologiskt testad, OEKO-TEX™ Centexbel, Ecovadis-etikett, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell är högst rankad bland 6% av företagen inom PPE-branschen
Kemoterapeutisk klassad Nej
Klorerad Nej
Klassificering KAT III
Rengöringsprocedur Inte steril
Belagt område Palm
Konstruktion Sticka
Manschettmaterial Sticka
Klipp stil Sömlös stickning
Beskrivning HyFlex 11-842 Multifunktionsskum Nitrilbelagd handske
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Svart, Klart
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Ingen textur
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Återvunnet Nylon , Spandex, Fortix Skumnitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp ESD handskar
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Stil 11-842
EN388 Standard Ja
EN 421 Nej
FDA 510 (k) Nej
Finger stil Standard
För användning med (applikation) Allmän hantering, montering av smådelar, råvaruhantering, plockning, fästkomponenter, justeringssystem och skruvning, lager- och logistikverksamhet, kompatibel med konsument- och industripekskärmar, kvalitetskontroll, torrfoderhantering & förpackning, tillfällig hantering av heta föremål : EN407 Kontaktvärmeklass 1 (100 C °för 15 s)
För användning med (utrustning) Fordon, eftermarknad för fordon, industri, maskiner och utrustning, metalltillverkning, akutsjukvård, verktyg, lager, logistik, olja och gas, livsmedelsförädling och hantering, flyg
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign ANSELL GREPP
Inspekterad för medicinsk användning Nej
Liner material Återvunnet Nylon , Spandex
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 1
Kvantitet 12 par/väska, 6 väskor/Cs.
Motståndskraftig mot Nötning, skärning, rivning, punktering, stöt
Tear Rating 3
Tummen stil Rak
Längd (engelska) 190-275 MM