Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-849
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
Designad för att ge allround komfort och skydd mot repor, repor och smuts genom:
- 360° andningsbar beläggning ger extra skydd på baksidan, utan att kompromissa med komforten
- FORTIX™ runtomskydd för en längre kontinuerlig slitagetid i slitande torra miljöer
- ANSELL GRIP™ teknik för ett säkert grepp och en säkrare dag på jobbet
- Ergonomisk design för en säker och bekväm passform för att optimera arbetsprestanda
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Material på baksidan | Nylon, Spandex |
| Certifikat och efterlevnad | EN388:2016/4121A |
| Klorerad | Nej |
| Klassificering | Kategori II |
| Belagt område | Helt belagd |
| Konstruktion | Sticka |
| Manschettmaterial | Automatisk stickad liner |
| Beskrivning | Allmänt syfte |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Visa mer |