Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-849
Produktkod. 15896912 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15896912 10 12 par
15856912 6 12 par
15866912 7 -
15876912 8 12 par
15886912 9 12 par
15806922 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15896912 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 11849100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.30 SEK
    785.39 SEK / 12 par
    Save 454.91 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ge allround komfort och skydd mot repor, repor och smuts
Designad för att ge allround komfort och skydd mot repor, repor och smuts genom:
  • 360° andningsbar beläggning ger extra skydd på baksidan, utan att kompromissa med komforten
  • FORTIX™ runtomskydd för en längre kontinuerlig slitagetid i slitande torra miljöer
  • ANSELL GRIP™ teknik för ett säkert grepp och en säkrare dag på jobbet
  • Ergonomisk design för en säker och bekväm passform för att optimera arbetsprestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Material på baksidan Nylon, Spandex
Certifikat och efterlevnad EN388:2016/4121A
Klorerad Nej
Klassificering Kategori II
Belagt område Helt belagd
Konstruktion Sticka
Manschettmaterial Automatisk stickad liner
Beskrivning Allmänt syfte
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd 2
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Helt belagd
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Spandex, Nylon, Skumnitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar
Storlek 10
Sterilitet Icke-steril
Stil 11-849
Tjocklek (metrisk) 1.15 mm
För användning med (applikation) Mekaniskt skydd
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Automatisk stickad liner
Greppdesign Ansell Greppteknologi
Fållfärg Brun
Liner material Nylon, Spandex
Modell 11-849
Förpackningstyp Polybag/kartong
Punkteringsbetyg 1
Kvantitet 20
Motståndskraftig mot 4121A
Serie Hyflex 11-serien
Tear Rating 2
Tummen stil Vinge
Mått (L x B) 255 x 102 mm
Längd (engelska) 255 mm
Bredd (metrisk) 102 mm
Vikt (metrisk) 26 g