Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-917 partiellt nitrilbelagda sömlösa stickade vätskeavvisande handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Vätskeavvisande mot olja, fett och smuts
- Sömlös nylonfoder
- Lämplig för livsmedelshantering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått |
| Exteriör finish | Grov |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 6 |
| EN388 Standard | 4121A |
| Visa mer |