Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-917 partiellt nitrilbelagda sömlösa stickade vätskeavvisande handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16049681 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 16049681
Brand: Ansell 11917080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar stöter bort olja, fett och smuts vilket gör dem idealiska för användning i smutsiga arbetsmiljöer. Sömlös nylonfoder ger komfort, fingerfärdighet och en säker passform.
  • Vätskeavvisande mot olja, fett och smuts
  • Sömlös nylonfoder
  • Lämplig för livsmedelshantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått
Exteriör finish Grov
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Nylon
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 8
EN388 Standard 4121A
För användning med (applikation) Underhåll, kvalitetskontroll och metalltillverkning
Färg på handskemanschett Vitt
Handske manschettstil Sticka
Serie 11-917
Garnmätare 13