Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Handskar
Produktkod. 11796663 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 11796663
Brand: Ansell™ 11920070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hantera små och medelstora komponenter lätt belagda med olja eller smörjmedel med tillförsikt. Skyddar huden från oljeföroreningar.
  • Patenterad Ansell Grepp Technology™ .
  • Mikroskopiska kanaler i handskbeläggningen leder bort oljan för säker kontakt från handske mot yta.
  • Stickad konstruktion
  • Nylon liner
  • Nitrilbeläggning
  • Palmbelagd finish
  • Stickad manschett
  • Blå färg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad ANSI, EN 388:3131
Manschettmaterial Nitril
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Green
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Nylon
Produkttyp Medelviktshandskar
Storlek 7
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Foder Nylon
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Bra hake, punktering och överlägsen nötningsbeständighet
Serie 11-920