Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Patenterad Ansell Grepp Technology™ .
- Mikroskopiska kanaler i handskbeläggningen leder bort oljan för säker kontakt från handske mot yta.
- Stickad konstruktion
- Nylon liner
- Nitrilbeläggning
- Palmbelagd finish
- Stickad manschett
- Blå färg
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitril |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, EN 388:3131 |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blue |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Medelviktshandskar |
| Visa mer |