Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Produktkod. 15876922 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15876922
Brand: Ansell™ 11926060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultimat prestanda för oljiga miljöer
  • HyFlex™ 11-926 är den första lätta vikten HyFlex™ stil att kombinera en¾ doppgeometri, oljeavstötning och oljegrepp i en enda flexibel handske.
  • 11-926 har en hållbar beläggning, säkert grepp i oljiga miljöer. Fodret är gjort med en av de finaste nylonfibrerna doppad i en¾ design för att säkerställa baksidan av fingret fullt skydd.
  • Denna unika blandning av skydd, prestanda och flexibilitetsegenskaper överbryggar klyftan från föregående generation¾ oljeavvisande handskar för allmänt bruk som bygger på skurna och sydda bomullsfodrar till de senaste sömlösa handskarna för handdoppning; 11-926 tillför förbättrad flexibilitet, taktilitet och oljegrepp till den tidigare generationens design samtidigt som den förbättrar oljeavstötning, oljegrepp och livslängd jämfört med den senaste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Material på baksidan Nylon, Spandex
Certifikat och efterlevnad EN388:2016/4121A
Klorerad Nej
Klassificering Kategori II
Rengöringsprocedur Tvätttemperatur 40° C
Belagt område 3/4 doppad
Konstruktion Sticka
Beskrivning Utbredd applicering i lätt till medel oljiga miljöer inklusive
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Lila
Betyg för skärmotstånd 2
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish 3/4 doppad
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nylon, Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Lätta mekaniska skyddshandskar
Storlek 6
Sterilitet Icke-steril
Stil 11-926
Tjocklek (metrisk) 1.28 mm
Finger stil fulla fingrar
För användning med (applikation) Mekaniskt skydd
Färg på handskemanschett Lila
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Ansell Grip Technology
Liner material Nylon, Spandex
Foder Stickat foder
Modell 11-926
Förpackningstyp Polybag/kartong
Punkteringsbetyg 1
Kvantitet 20
Motståndskraftig mot Oljeavvisande
Serie Hyflex 11-serien
Tear Rating 2
Tummen stil Vinge
Mått (L x B) 215 x 90mm
Längd (engelska) 215 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Vikt (metrisk) 26 g