Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- HyFlex™ 11-926 är den första lätta vikten HyFlex™ stil att kombinera en¾ doppgeometri, oljeavstötning och oljegrepp i en enda flexibel handske.
- 11-926 har en hållbar beläggning, säkert grepp i oljiga miljöer. Fodret är gjort med en av de finaste nylonfibrerna doppad i en¾ design för att säkerställa baksidan av fingret fullt skydd.
- Denna unika blandning av skydd, prestanda och flexibilitetsegenskaper överbryggar klyftan från föregående generation¾ oljeavvisande handskar för allmänt bruk som bygger på skurna och sydda bomullsfodrar till de senaste sömlösa handskarna för handdoppning; 11-926 tillför förbättrad flexibilitet, taktilitet och oljegrepp till den tidigare generationens design samtidigt som den förbättrar oljeavstötning, oljegrepp och livslängd jämfört med den senaste.
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Material på baksidan | Nylon, Spandex |
| Certifikat och efterlevnad | EN388:2016/4121A |
| Klorerad | Nej |
| Klassificering | Kategori II |
| Rengöringsprocedur | Tvätttemperatur 40° C |
| Belagt område | 3/4 doppad |
| Konstruktion | Sticka |
| Beskrivning | Utbredd applicering i lätt till medel oljiga miljöer inklusive |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Visa mer |