Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-928 Medium Duty Handskar, glasfria INTERCEPT™ Liner
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Fri från silikon och DMF
- Greppprestanda för säker hantering i torra till lätta oljiga applikationer
- Dubbeldoppad nitrilbeläggning skyddar mot olja och industriell vätskeexponering samtidigt som den ger hög hållbarhet och förlängd livslängd
- INTERCEPT Aramid Liner för ökad skärprestanda
- Kontakta värmeskyddsnivå 1
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0086, EN420:2003 + A1:2009; REACH-kompatibel; Kategori II; EN407 X1XXXX |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Svart |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A4 |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Doppbelagda handskar |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | EN 388:4X32D |
| För användning med (applikation) | Fordon, metalltillverkning, maskiner och utrustning |
| Visa mer |