Beskrivning
- Skyddar mot skärsår, olja och industriell vätskeexponering
- Ultralätt 18 gauge design ger fingerfärdighet och en hög nivå av komfort
- Förstärkt tumgren för ökat skydd och förlängd livslängd
- Greppprestanda för säker hantering i torra till oljiga applikationer
- Hög hållbarhet FORTIX-beläggning för förlängd produktlivslängd
- Silikonfri
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Grå, Svart |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Dyneema, Skumnitril |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Visa mer |