Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-937 Skärbeständiga lättviktshandskar, 3/4 belagda
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16099701 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 16099701
Brand: Ansell 11937110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättaste skärtåliga och oljeavvisande handskar med förstärkt tumgren som ger upp till 12x hållbarhet för längre användning
  • Skyddar mot skärsår, olja och industriell vätskeexponering
  • Ultralätt 18 gauge design ger fingerfärdighet och en hög nivå av komfort
  • Förstärkt tumgren för ökat skydd och förlängd livslängd
  • Greppprestanda för säker hantering i torra till oljiga applikationer
  • Hög hållbarhet FORTIX-beläggning för förlängd produktlivslängd
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Grå, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Dyneema, Foam Nitrile
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 11
EN388 Standard EN 388:4X42B
För användning med (applikation) Inspektion, montering, fästkomponenter, reparation och underhåll av utrustning, bilapplikationer, pressverkstadsverksamhet
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Ansell GRIP™ Teknologi
Liner material Dyneema™ Diamantteknologi
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 188889
Modell 11937110
Kvantitet 12 par/påse, 12 påsar/Cs.
Serie HyFlex™ 11-937
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 21.2 cm