Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-937 Skärbeständiga lättviktshandskar, 3/4 belagda
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7162790 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 16049701
Brand: Ansell 11937060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättaste skärtåliga och oljeavvisande handskar med förstärkt tumgren som ger upp till 12x hållbarhet för längre användning
  • Skyddar mot skärsår, olja och industriell vätskeexponering
  • Ultralätt 18 gauge design ger fingerfärdighet och en hög nivå av komfort
  • Förstärkt tumgren för ökat skydd och förlängd livslängd
  • Greppprestanda för säker hantering i torra till oljiga applikationer
  • Hög hållbarhet FORTIX-beläggning för förlängd produktlivslängd
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Grå, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Dyneema, Foam Nitrile
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard EN 388:4X42B
För användning med (applikation) Inspektion, montering, fästkomponenter, reparation och underhåll av utrustning, bilapplikationer, pressverkstadsverksamhet
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Ansell GRIP™ Teknologi
Liner material Dyneema™ Diamantteknologi
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 188889
Modell 11937060
Kvantitet 12 par/påse, 12 påsar/Cs.
Serie HyFlex™ 11-937
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 21.2 cm