Läs mer
Ansell™ HyFlex 11-944 Handskar
Produktkod. 17089193
Change view
Beläggningsmaterial:
Nitril
Produktkod. Beläggningsmaterial
17089193 Nitril
1 options
Produktkod. 17089193 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 11944070
I lager
Mekaniska skyddshandskar med mikroporös nitrilbeläggning på nylonfoder, palmbelagda.
  • Ett idealiskt alternativ till lätta läderhandskar.
  • Fina och töjbara sömmar för utmärkt komfort.
  • Designad speciellt för användning i måttligt oljiga tillverknings- och underhållsmiljöer där skydd kombinerat med nötningsbeständighet är avgörande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Vitt, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Ingen textur
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nylon
Produkttyp Belagda handskar
Storlek 7
Handske manschettstil Sticka
Längd (metrisk) 260 mm