Läs mer
Ansell™ Hyflex™ 11-947-serien Nitrotough™ N3500 handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7113235 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
11
7
8
Betydande, 9
X-large, 10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15387637
Brand: Ansell™ 11947100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för fin taktil hantering. Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-947-serien Nitrotough™ N3500 Handskar ger mycket bra skydd mot skärsår.
  • Industriella multifunktionshandskar
  • Erbjuder bra nivåer av skär-, nötnings- och oljebeständighet i olika doppgeometrier
  • Liner är gjord av Ansell FÅNGA UPP TECHNOLOGY™ för utmärkt skärprestanda och komfort ISO Klippnivå B
  • Med FORTIX™ Teknik för ökad nötningsbeständighet
  • Bra skärmotstånd och mycket goda greppegenskaper tack vare beläggningens nitrilmikrofinish
  • Smidig och bekväm
  • Beläggning resistent mot kvarvarande oljor och fetter som finns på hanterade delar
Applikationer :
  • Byte av verktyg och stansar
  • Inspektion
  • Pressformsprutning
  • Produktionslinjestöd och underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2005
Konstruktion Knit
Beskrivning Mätare: 13
Beläggningsmaterial Foam Nitrile
Färg Blått, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Exteriör finish 3/4 doppad
Hand Specific
Latexfri Nej
Material Nitril
Produkttyp Industrihandskar
Storlek X-large, 10
Temperatur (engelska) Max. 104 °F (tvätt)
Temperatur (metrisk) Max 40 °C (tvätt)
Handske manschettstil Sticka
Inkluderar FORTIX ™Teknik och INTERCEPT™ TEKNOLOGI
Liner material Ansell INTERCEPT™ Teknologi
Foder Svart
Förpackningstyp 12 par i en påse; 12 påsar i en kartong
Serie 11-947
Längd (metrisk) 235 till 275 mm