Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-948 Mikrofinished nitrilbelagda handskar med Intercept™ Teknologi
Handla allt Ansell Produkter
:
11
Beskrivning
- Hög grad av motståndskraft mot skärsår, skavsår och oljor
- Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
- Fortix™ Tekniken ökar nötningsbeständigheten
- Mikrofinished nitrilbeläggning förbättrar greppförmågan
- Beläggningen är resistent mot kvarvarande oljor och fetter som finns på hanterade delar
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Storlek | 11 |
| Visa mer |