missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ansell HyFlex™ 11591 Medium Duty Touchscreen Compatible Cut-resistant Gloves

Produktkod. 30279132
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
9
10
11
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30279132 11
30279126 9
30279127 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30279132 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11591110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5893.80 SEK
    5175.94 SEK / 12 par
    Save 717.86 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

HyFlex™ 11591 Medium Duty Touchscreen Gloves are cut-resistant and have a nitrile palm coating, making them ideal for industrial applications.

  • Works with most touchscreen devices
  • Comfortable, breathable, seamless knitted liner
  • Latex-, silicone-, DMF- and fiber glass-free
  • Reinforced thumb crotch
  • Improved FORTIX™ Technology delivers up to 20% more abrasion resistance for longer-lasting wear
  • 13 Gauge
  • Made of HPPE, Nylon, Spandex, Steel, Graphene and Tungsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beläggningsmaterial Nitrile
Färg Black
Betyg för skärmotstånd ANSI A9
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Nylon
Produkttyp Cut- and Abrasion-resistant Glove
Storlek 11
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.