Läs mer
Ansell HyFlex™ 48-101 Polyuretanbelagd sömlös sticka Nylon Handskar
Produktkod. 12640922 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12640922
Brand: Ansell 48101060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar är designade för lätta applikationer som kräver exakt hantering av små föremål i torra eller lätt oljiga miljöer.
  • Designad för lätta applikationer som kräver komfort och nötningsbeständighet
  • Polyuretanbeläggning förbättrar greppet i torra eller lätta oljeapplikationer
  • Sömlös konstruktion förhindrar irritation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Klorerad Nej
Belagt område Palm
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Grov
Hand Specifik
Material Nylon
Produkttyp Sömlösa stickade handskar
Storlek 6
För användning med (applikation) Montering, inspektion och förpackning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Grov
Serie 48-101
Garnmätare 13