Beskrivning
- Designad för lätta applikationer som kräver komfort och nötningsbeständighet
- Polyuretanbeläggning förbättrar greppet i torra eller lätta oljeapplikationer
- Sömlös konstruktion förhindrar irritation
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI/ISEA 105-2024 A1, CE Kategori II, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, REACH |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE Kategori II, EN 388:2016+A1:2018 4131A, EN ISO 21420:2020, REACH |
| Kemoterapeutisk klassad | Nej |
| Klorerad | Nej |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Svart |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A1 |
| Visa mer |