Läs mer
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyuretanbelagd Lättvikt Nylon Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Nötningsbeständig för en längre livslängd
- Tunt foder och beläggning erbjuder fingerfärdighet och flexibilitet
- Extrem taktilitet där precision krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Storlek | 11 |
| EN388 Standard | 4121A |
| Visa mer |