Läs mer
Ansell HyFlex™ 70-410 Cut-Resistant Sleeve with Fireblade™ FS114 Fibers
Beskrivning
- Double-layered 100% Fireblade™ construction
- Fine and stretchable stitches for comfort
- Unique stay-up band ensures sleeves remain in place
- Heat resistant up to 100°C
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 13 |
| Material | DuPont™ Aramid Fibers |
| Färg | Yellow |
| Manschettstil | Knit with Thumb Slot |
| För användning med (applikation) | Automotive Assembly, Metal Fabrication, and Construction |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Längd (metrisk) | 356 mm |