Läs mer
Ansell HyFlex™ 70-418 Cut-Resistant Sleeve with Fireblade™ FS18 Fibers
Beskrivning
- Double-layered 100% Fireblade™ construction
- Fine and stretchable stitches for comfort
- Unique stay-up band ensures sleeves remain in place
- Heat resistant up to 100°C
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 18 |
| Material | DuPont™ Aramid Fibers |
| Färg | Yellow |
| För användning med (applikation) | Automotive Assembly, Construction, and Metal Fabrication |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0194, REACH Compliant |
| Längd (engelska) | 18 in. |
| Längd (metrisk) | 458 mm |