Läs mer
Ansell HyFlex™ 72-400 Lätt skärtålig Spandex Handskar
Produktkod. 16875420
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 16875420
Brand: Ansell 72400060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar ger en hög nivå av motståndskraft mot skärsår och skavsår utan att offra fingerfärdigheten. Lätt design ger mjukhet och flexibilitet så att handskar kan bäras bekvämt under en längre tid.
  • Lättviktsdesign ger mjukhet och flexibilitet så att handskar bekvämt kan bäras under längre perioder
  • Spandex elastisk behåller en åtsittande passform, även efter tvätt
  • Ambidextrous handskedesign förlänger livslängden
  • Maskintvättbar med icke-frätande rengöringsmedel utan att påverka prestanda eller hållbarhet
  • Överensstämmer med FDA:s livsmedelshanteringskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Beläggningsmaterial Uncoated
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd ANSI A5
Hand Specifik
Latexfri Yes
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Storlek 6
EN388 Standard 3541F
För användning med (applikation) Livsmedelsbearbetning
Handske manschettstil Sticka
Serie 72-400