Läs mer
Ansell HyFlex™ 72-400 Lätt skärtålig Spandex Handskar
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Lättviktsdesign ger mjukhet och flexibilitet så att handskar bekvämt kan bäras under längre perioder
- Spandex elastisk behåller en åtsittande passform, även efter tvätt
- Ambidextrous handskedesign förlänger livslängden
- Maskintvättbar med icke-frätande rengöringsmedel utan att påverka prestanda eller hållbarhet
- Överensstämmer med FDA:s livsmedelshanteringskrav
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Uncoated |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A5 |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Storlek | 6 |
| Visa mer |