Läs mer
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Handskar med 360° Skydd
Produktkod. 16465514 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16465514 9 -
16445514 7 12 par
16455514 8 -
16475514 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465514 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 74500090
I lager
Fånga upp Technology™ ger Nivå F skärskydd genom hela handsken, även efter upprepad tvätt. Förlängd manschettdesign för extra skärskydd på handlederna.
  • Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
  • Fläckmaskeringsdesign för längre livslängd
  • Förlängd manschett utökar skärskyddet till handlederna
  • Mycket hållbar för att behålla dimensioner och skydd även efter upprepad tvätt
  • Uppfyller FDA Food Handling Regulations 21 CFR 177.1520 och 21 CFR 177.2600
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Blått
Betyg för skärmotstånd Nivå F
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Intercept Technology Garn
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 9
EN388 Standard 454XF
För användning med (applikation) Livsmedelsbearbetning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Jämna
Foder Fodrad
Förpackningstyp procedur
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 4
Serie 74-500
Tummen stil Vinge