Läs mer
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Handskar med 360° Skydd
Handla allt Ansell ProdukterDescription
- Intercept™ är en specialiserad stickteknik som blandar konstruerade, syntetiska och naturliga fibrer till högpresterande garn
- Fläckmaskeringsdesign för längre livslängd
- Förlängd manschett utökar skärskyddet till handlederna
- Mycket hållbar för att behålla dimensioner och skydd även efter upprepad tvätt
- Uppfyller FDA Food Handling Regulations 21 CFR 177.1520 och 21 CFR 177.2600
Specifications
Specifications
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | Nivå F |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Intercept Technology Garn |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 10 |
| Show More |