Läs mer
Ansell HyFlex™ 74-718 Skärtåliga handskar med Dyneema™ Diamantteknologi
Storlek:
7
8
9
10
11
Beskrivning
- Patentsökt konstruerat garn ger EN 388 skärnivå 5 skydd
- Dyneema™ Diamond Technology-garn förbättrar skyddet i högriskområden i handen
- Innehåller Tuff Cuff™ II Teknik för att behålla ergonomisk form under användning och efter tvätt
- Linerdesign hjälper till att minska handtrötthet i områden med hög stress i handen genom att justera stickningen för att matcha handens form, särskilt i knogområdena
- Avancerade fibrer hjälper till att kontrollera fukt och handtemperatur i kalla och varma miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Uncoated |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | Level E |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Storlek | 7 |
| EN388 Standard | 4X4XE |
| Visa mer |