Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-939 Skärbeständiga lätta handskar, helt belagda
Produktkod. 16019711 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16019711 7 12 par
16009711 6 12 par
16029711 8 12 par
16039711 9 12 par
16049711 10 12 par
16059711 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16019711 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11939070
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättaste skärtåliga och oljeavvisande handskar med förstärkt tumgren som ger upp till 12x hållbarhet för längre användning
  • RIPEL™ teknologin hindrar olja från att komma i kontakt med huden och håller händerna säkra och torra
  • Ger skydd mot skärsår och oljeexponering, från lätt till tung, över flera applikationer
  • Ger fingerfärdighet och hög komfort med ZONZ teknologi
  • Överlägsen greppprestanda med ANSELL GRIP™ Teknik för säker hantering i torra till oljiga applikationer
  • FORTIX-teknik för förlängd produktlivslängd och ökat skydd med upp till 12x hållbarhet i tumgren
  • Ultralätt 18 gauge-design ger fingerfärdighet och hög komfort
  • Skyddar mot skärsår, olja och industriell vätskeexponering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifikt
Latexfri Ja
Material Dyneema, Skumnitril
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 7
EN388 Standard EN 388:4X42B
För användning med (applikation) Inspektion, montering, fästkomponenter, reparation och underhåll av utrustning, bilapplikationer, pressverkstadsverksamhet
Greppdesign Ansell GRIP™ Teknologi
Liner material Dyneema™ Diamantteknologi
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 188889
Modell 11939070
Serie HyFlex™ 11-939
Tummen stil Förstärkt
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 21.2 cm