Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-931 Skärbeständiga lättviktshandskar, palmbelagda
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16089691 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
16089691 6 12 par
16099691 7 12 par
16009701 8 12 par
16019701 9 12 par
16029701 10 12 par
16039701 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16089691 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11931060
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättaste skärtåliga och oljeavvisande handskar med förstärkt tumgren som ger upp till 12x hållbarhet för längre användning.
  • RIPEL™ teknologin hindrar olja från att komma i kontakt med huden och håller händerna säkra och torra
  • Ger skydd mot skärsår och oljeexponering, från lätt till tung, över flera applikationer
  • Ger fingerfärdighet och hög komfort med ZONZ teknologi
  • ANSELL GRIP™ Teknik för säker hantering i torra till oljiga applikationer
  • FORTIX-teknik för förlängd produktlivslängd och ökat skydd med upp till 12x hållbarhet i tumgren
  • Ultralätt 18 gauge-design ger fingerfärdighet och hög komfort
  • Skyddar mot skärsår, olja och industriell vätskeexponering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Dyneema Diamantteknologi/Skumnitril
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard EN 388:4X42B
För användning med (applikation) Inspektion, montering, fästkomponenter, reparation och underhåll av utrustning, bilapplikationer, pressverkstadsverksamhet
Kön Unisex
Greppdesign Ansell GRIP™ Teknologi
Liner material Dyneema™ Diamantteknologi
Foder Fodrad
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 188889
Modell 11931060
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 2
Serie HyFlex™ 11-391
Tummen stil Förstärkt
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 21.2 cm