Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-542 lätta skärtåliga handskar, INTERCEPT™ Teknologi
Produktkod. 16069631 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16069631 9 12 par
16039631 6 12 par
16049631 7 12 par
16059631 8 12 par
16079631 10 12 par
16089631 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 16069631 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 11542090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00 SEK
    2605.96 SEK / 12 par
    Save 1384.04 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Industrial Gloves har INTERCEPT-teknologi för en hög nivå av skydd mot skärsår mot skärsår.
  • Hög nivå av skärmotstånd
  • Hög fingerfärdighet
  • Bekväm och lätt
  • Smutsmaskerande design för längre livslängd
  • EN 407 Kontaktvärmeskydd Nivå 1
  • Glasfiberfri
  • Naturgummi latexfri
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A7
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Aramidfiber, Rostfri stålfiber, Spandex, Nitril
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 9
EN388 Standard EN 388:4X32F
För användning med (applikation) Pressbutiksverksamhet, hantering av plåtar och paneler, metallbearbetning, montering, byte av verktyg och formar, skärande glas, fästkomponenter
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Ansell Greppteknologi
Liner material Aramidfiber, rostfritt stål, Nylon , Spandex
Modell 11542090
Kvantitet 12 Par/Polybag, 12 Polybags/Cs.
Serie HyFlex™ 11-542
Längd (engelska) 8,4 tum
Längd (metrisk) 21.3 cm