Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-542 lätta skärtåliga handskar, INTERCEPT™ Teknologi
Produktkod. 16089631 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 16089631
Brand: Ansell 11542110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Industrial Gloves har INTERCEPT-teknologi för en hög nivå av skydd mot skärsår mot skärsår.
  • Hög nivå av skärmotstånd
  • Hög fingerfärdighet
  • Bekväm och lätt
  • Smutsmaskerande design för längre livslängd
  • EN 407 Kontaktvärmeskydd Nivå 1
  • Glasfiberfri
  • Naturgummi latexfri
  • Silikonfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A7
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Aramid Fiber, Stainless Steel Fiber, Spandex, Nitrile
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 11
EN388 Standard EN 388:4X32F
För användning med (applikation) Pressbutiksverksamhet, hantering av plåtar och paneler, metallbearbetning, montering, byte av verktyg och formar, skärande glas, fästkomponenter
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Sticka
Greppdesign Ansell GRIP™ Teknologi
Liner material Aramidfiber, rostfritt stål, Nylon , Spandex
Modell 11542110
Kvantitet 12 Par/Polybag, 12 Polybags/Cs.
Serie HyFlex™ 11-542
Längd (engelska) 8,4 tum
Längd (metrisk) 21.3 cm